Läs mer
4-acetamidoantipyrin, 97 %
Produktkod. 11447237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447237 100 g 100g
11427237 5 g 5g
11437237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15006.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245,282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-15-8
Molekylformel C13H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 245.282
MDL-nummer MFCD00003141
InChI-nyckel OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
IUPAC-namn N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)acetamid
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidoantipyrine
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Kvantitet 100 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 245.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.