missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Acetamidobenzene-d4-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamidobenzene-d4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 77435-44-0 |
| Molekylformel | C8 D4 H4 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl-d4 Chloride, 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl-d4 Chloride, NSC 127860-d4, ASC-d4, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl-d4 Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-d4 Chloride, N-Acetylsulfanilyl-d4 Chloride, Dagenan-d4 Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.7 |
| Formel vikt | 237.0164 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?