Läs mer
4-Acetamidobenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamidobenzenesulfonic acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 215.0252 |