Läs mer
4-acetamidobensensulfonylazid, 97 %
Produktkod. 15362317 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15362317 25 g 25g
15324988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15362317 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443800250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2158-14-7
Molekylformel C8H8N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 240.24
MDL-nummer MFCD00029626
InChI-nyckel NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC-namn N-(4-azidosulfonylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Smältpunkt 107,0 °C till 111,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 240.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.