Läs mer
4-acetamidobensensulfonylazid, 97 %
Produktkod. 11382807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382807 25 g 25g
11372807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15916.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240,24 g/mol
4-Acetamidobensensulfonylazid används som en hydroazideringskatalysator för enkel framställning av organoazider. Det används som ett reagens för syntes av: monosackarid-härledda alkoholer, en sent stadium av intermolekylär CH-olefinering, intramolekylär isomuenchnon-cykloadditionsmetod till antitumörmedel, rodiumkatalyserad karbencykliseringscykloadditionskaskadreaktion av vinylsulfonater och Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Acetamidobensensulfonylazid används som en hydroazideringskatalysator för enkel framställning av organoazider. Det används som ett reagens för syntes av: monosackarid-härledda alkoholer, en sent stadium av intermolekylär CH-olefinering, intramolekylär isomuenchnon-cykloadditionsmetod till antitumörmedel, rodiumkatalyserad karbencykliseringscykloadditionskaskadreaktion av vinylsulfonater och Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2158-14-7
Molekylformel C8H8N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 240.24
MDL-nummer MFCD00029626
InChI-nyckel NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC-namn N-(4-azidosulfonylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Smältpunkt 107 °C till 111 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2219568
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 240.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.