Läs mer
4-Paracetamobenzoesyra, 99+%
Produktkod. 10523711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523711 25 g Plastflaska 25g
10533711 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10523711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.31 SEK
    445.65 SEK / 25g
    Save 50.66 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 556-08-1 | C9H9NR3 | 179,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-08-1
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.17
MDL-nummer MFCD00002534
InChI-nyckel QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
IUPAC-namn 4-acetamidobensoesyra
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobenzoic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 255 °C till 262 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CONHC6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 432
Formel vikt 179.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.