Läs mer
4-Acetamidobenzoyl chloride, 95%
Produktkod. 11394995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394995 5 g 5g
11384995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18432.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16331-48-9 | C9H8ClNO2 | 197.618 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16331-48-9
Molekylformel C9H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 197.618
MDL-nummer MFCD02094022
InChI-nyckel KRKXGCJUNKZXOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7010341
IUPAC-namn 4-acetamidobenzoyl chloride
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobenzoyl chloride
Smältpunkt ∽145°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-acetylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-acetylamino, benzoyl chloride, 4-acetylamino, acmc-20amqa, 4-acetamidobenzoylchloride, 4-acetylaminobenzoyl chloride
Formel vikt 197.62
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.