Läs mer
4-acetamidobenzylalkohol, TRC
Produktkod. 30335632
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30335632 100 mg
1 options
Produktkod. 30335632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB400633100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobenzyl Alcohol
CAS 16375-88-5
Molekylformel C9H11NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
LEDER CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O
IUPAC-namn N-[4-(hydroxymetyl)fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.079