Läs mer
4-Acetamidobutanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16470926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16470926 200 mg
1 options
Produktkod. 16470926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101411
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4-Acetamidobutanoic acid (N-acetyl GABA), the main metabolite of GABA, exhibits antioxidant and antibacterial activities.
4-Acetamidobutanoic acid (N-acetyl GABA), the main metabolite of GABA, exhibits antioxidant and antibacterial activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidobutanoic acid
Fysisk form Solid
CAS 3025-96-5
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11NO3
Synonym N-acetyl GABA
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCCNC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98.0%