Läs mer
4 – Paracetamokokinnaminsyra, främst trans, 98 %
Produktkod. 11377375
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377375 2 g 2g
11387375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05292.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1918352
MDL-nummer MFCD00016846
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidocinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt ∼259°C (decomposition)
Molekylformel C11H11NO3
Kvantitet 2 g
Beilstein 2724869
Synonym 3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, 4-acetylaminocinnamic acid, 4-acetamidocinnamic acid, 2e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl prop-2-enoic acid
InChI-nyckel WGMFHSADKZJPGR-QPJJXVBHSA-N
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-(4-acetamidofenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 205.21
PubChem CID 5357155
Formel vikt 205.21
Procent renhet 0.98
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.