Läs mer
4-(acetamidometyl)bensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499357 1 g 1g
15409367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52602.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 850568-41-1 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850568-41-1
Molekylformel C9H12BNO3
Molekylvikt (g/mol) 193.009
MDL-nummer MFCD06659818
InChI-nyckel ZMJVNKSOLIUBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidomethyl phenyl boronic acid, 4-acetamidomethylphenylboronic acid, 4-acetamidomethylphenyl boronic acid, 4-acetamidomethyl benzeneboronic acid, 4-acetylaminomethyl benzeneboronic acid, 4-acetamidomethyl phenylboronic acid, boronic acid,b-4-acetylamino methyl phenyl, 4-acetamidomethylbenzeneboronic acid, pubchem14580
PubChem CID 22309454
IUPAC-namn [4-(acetamidometyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 278°C to 280°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.