Läs mer
4-acetamidophenol, 98 %
Produktkod. 11473574
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473574 250 g 250g
11359439 500 g 500g
11463574 1000 g 1000g
11483574 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11473574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11240.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Cyklooxygenashämmare och allmänt använd smärtstillande. 4-acetamidofenolformulerade läkemedel används som antiinfektiösa, smärtstillande, antireumatiska och feberdämpande. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, väteperoxidstabilisator och fotografiska kemikalier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Cyklooxygenashämmare och allmänt använd smärtstillande. 4-acetamidofenolformulerade läkemedel används som antiinfektiösa, smärtstillande, antireumatiska och feberdämpande. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, väteperoxidstabilisator och fotografiska kemikalier.
Löslighet
Löslig i alkohol, dimetylformamid, etylendikklorid, aceton och etylacetat. Lätt löslig i vatten och eter.
Anteckningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel, syror och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-90-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00002328
InChI-nyckel RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC-namn N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenol
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Densitet 1.293
Kvantitet 250 g
Beilstein 2208089
Merck Index 14,47
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, dimetylformamid, etylendiklorid, aceton och etylacetat. Lätt löslig i vatten och eter.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamidophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen
RUO– Endast forskningsanvändning