Läs mer
4-acetamidophenol, 98 %
Produktkod. 11483574
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483574 5000 g 5000g
11473574 250 g 250g
11359439 500 g 500g
11463574 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11483574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11240.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Cyklooxygenashämmare och allmänt använd smärtstillande. 4-acetamidofenolformulerade läkemedel används som antiinfektiösa, smärtstillande, antireumatiska och feberdämpande. Det används som mellanprodukt i organisk syntes, väteperoxidstabilisator och fotografiska kemikalier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-90-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00002328
InChI-nyckel RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC-namn N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenol
Smältpunkt 168°C to 172°C
Densitet 1.293
Kvantitet 5000 g
Beilstein 2208089
Merck Index 14,47
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
RUO– Endast forskningsanvändning