Läs mer
4-acetamidophenol, 98 %
Produktkod. 10306310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306310 1 kg Plastflaska -
10634942 5 g Glasflaska 5g
10644942 250 g Plastflaska -
11915541 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10306310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102330010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-90-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00002328
InChI-nyckel RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC-namn N-(4-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168,0 °C till 172,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.2930g/mL, 1.293
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CONHC6H4OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig 14 g/L i vatten (20 °C). Andra lösligheter: löslig i etanol, aceton, alkohol, metanol, dmf, etylenklorid, etylacetat, praktiskt taget olöslig i peter, pentan och bensen
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetamidophenol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.