Läs mer
4-Acetamidophenol, 98%
Produktkod. p-4229047 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5g
5kg
Produktkod. 10634942
Brand: Thermo Scientific Acros 102330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-90-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00002328
InChI-nyckel RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC-namn N-(4-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168.0°C to 172.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.2930g/mL, 1.293
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CONHC6H4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamidophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.