Läs mer
4-Acetamidophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamidophenyl acetate |
| CAS | 2623-33-8 |
| Molekylformel | C10H11NO3 |
| MDL-nummer | MFCD00059205 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CC(NC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.20 |
| Procent renhet | 98% |