Läs mer
4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronide-d3 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamidophenyl b-D-Glucuronide-d3 Sodium Salt |
| CAS | 1260619-61-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H13D3NNaO8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Acetaminophen Glucuronide-d3 Sodium Salt, Paracetamol Glucuronide-d3 sodium salt |
| InChI formel | InChi=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/i1D3 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C2)O[C@@H]1C(O[Na])=O |
| IUPAC-namn | sodium;3,4,5-trihydroxy-6-[4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenoxy]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.29 |
| Visa mer |