Läs mer
4-acetamidofenyl beta-D-glukuronidnatriumsalt, TRC
Produktkod. 30135266
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135266 50 mg
30009462 10 mg
30008870 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA15850050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120595-80-4
Molekylformel C14 H16 N O8 . Na
Molekylvikt (g/mol) 349.27
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, sodium salt (1:1), β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, monosodium salt (9CI), 4-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt, N-Acetyl-4-aminophenol glucuronide sodium salt, Acetaminophen glucuronide sodium salt, Paracetamol glucuronide sodium, Paracetamol β-D-glucuronide sodium salt, Paracetamol O-glucuronide sodium
IUPAC-namn natrium; (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-acetamidofenoxi)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylat
LEDER [Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Formel vikt 349.0774
Procent renhet >95%