Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamidophenylboronic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 215.0°C to 220.0°C |
| Färg | Gray-Tan |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Acetamidophenylboronic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.