Läs mer
4-Acetamidophenylboronic acid, 97+%
Produktkod. 10782993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782993 5 g Glass bottle 5g
10532242 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101251-09-6
Molekylformel C8H10BNO3
Molekylvikt (g/mol) 178.98
MDL-nummer MFCD02179451
InChI-nyckel VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
PubChem CID 2734657
IUPAC-namn (4-acetamidophenyl)boronic acid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenylboronic acid
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 215.0°C to 220.0°C
Färg Gray-Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso
Formel vikt 178.98
Procent renhet 97+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamidophenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.