Läs mer
4-acetamidofenylsulfonylazid, TRC
Produktkod. 30323018
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323018 10 g
1 options
Produktkod. 30323018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA15852510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide
CAS 2158-14-7
Molekylformel C8H8N4O3S
Kvantitet 10 g
Synonym N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide
InChI formel InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
IUPAC-namn N-(4-azidosulfonylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 240.24
Formel vikt 240.0317