Läs mer
4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10152890 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10152890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126-81-4
Molekylformel C8H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 167.23
MDL-nummer MFCD00004848
InChI-nyckel AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
IUPAC-namn N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamidothiophenol
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149°C to 154°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CONHC6H4SH
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 541
Formel vikt 167.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetamidothiophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.