missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-paracetamol-d3 sulfatkaliumsalt, TRC

Produktkod. 30324201
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324201 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612321MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Acetaminophen-d3 Sulfate Potassium Salt
CAS 1188263-45-7
Molekylformel C8H5D3KNO5S
Kvantitet 1 mg
Synonym N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-d3 Monopotassium Salt, 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate Potassium Salt, PCM-S-d3 Potassium Salt, Paracetamol-d3 Sulfate Potassium Salt, Potassium N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C1
IUPAC-namn kalium; [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]fenyl] sulfat
Molekylvikt (g/mol) 272.33
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.