Läs mer
4-paracetamol-d3-sulfat, TRC
Produktkod. 30326150
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30326150 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16122710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 2H3 H6 N O5 S
Kvantitet 10 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
IUPAC-namn [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]fenyl] vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 234.24
Formel vikt 234.039