missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Acetoxy-2,6-xylidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxy-2,6-xylidine |
| CAS | 39942-44-4 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dimethylphenol Acetate, 4-Amino-3,5-xylenol Acetate, 4-Amino-3,5-dimethylphenol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13-8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(C)c(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | (4-amino-3,5-dimethylphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?