missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-a-bromoacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-alpha-bromoacetophenone |
| CAS | 24085-07-2 |
| Molekylformel | C13H13BrO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Acetoxymethyl-4-bromophenyl Acetate, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone Diacetate, 1-[4-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]phenyl]-2-bromoethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrO5/c1-8(15)18-7-11-5-10(12(17)6-14)3-4-13(11)19-9(2)16/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1cc(ccc1OC(=O)C)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | [2-acetyloxy-5-(2-bromoacetyl)phenyl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?