Läs mer
4-Acetoxy-3-metoxybensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11460023
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460023 25 g 25g
11470023 100 g 100g
11349439 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12103.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881-68-5
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00003362
InChI-nyckel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-namn (4-formyl-2-metoxifenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1963795
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 194.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.