Läs mer
4-Acetoxi-3-metoxycinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 11464163
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464163 25 g 25g
11444163 1 g 1g
11454163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10361.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236,223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2596-47-6
Molekylformel C12H12O5
Molekylvikt (g/mol) 236.223
MDL-nummer MFCD00014378
InChI-nyckel IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Synonym acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5354677
ChEBI CHEBI:86582
IUPAC-namn (E)-3-(4-acetyloxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Smältpunkt 193 °C till 196 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2218026
Formel vikt 236.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.