missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine |
| CAS | 1445751-40-5 |
| Molekylformel | C15H20N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-[2-(Ethylmethylamino)ethyl]-1H-Indol-4-ol 4-Acetate, 4-AcO-MET |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-4-17(3)9-8-12-10-16-13-6-5-7-14(15(12)13)19-11(2)18/h5-7,10,16H,4,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12 |
| IUPAC-namn | [3-[2-[ethyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vikt | 260.1525 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?