Läs mer
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate (4-AcO-MET Fumarate; 4-Acetoxy-MET Fumarate) 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base), LoGiCal
Beskrivning
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate (4-AcO-MET Fumarate; 4-Acetoxy-MET Fumarate) 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate |
| CAS | 2711006-96-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate |
| Frakt skick | Ice Pack (-20°C) |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate, 4-AcO-MET Fumarate, 4-Acetoxy-MET Fumarate, 3-[2-(Ethylmethylamino)ethyl]-1 H-indol-4-ol 4-acetate fumarate, 1 H-Indol-4-ol, 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-, 4-acetate, (2 E)-2-butenedioate (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H20N2O2.C4H4O4/c1-4-17(3)9-8-12-10-16-13-6-5-7-14(15(12)13)19-11(2)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-7,10,16 H,4,8-9H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| LEDER | CCN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;[3-[2-[ethyl(methyl)amino]ethyl]-1 H-indol-4-yl] acetate |
| Visa mer |