missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Acetoxy N-(Trifluoracetyl)daunorubicin 6,8,11-Triyltriacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4’-Acetoxy N-(Trifluoroacetyl)daunorubicin 6,8,11-Triyl Triacetate |
| Analyt- eller komponentnamn | 4’-Acetoxy N-(Trifluoroacetyl)daunorubicin 6,8,11-Triyl Triacetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C37 H36 F3 N O15 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H36F3NO15/c1-14-32(52-16(3)43)22(41-35(49)37(38,39)40)11-25(51-14)55-24-13-36(15(2)42,56-19(6)46)12-21-27(24)34(54-18(5)45)29-28(33(21)53-17(4)44)30(47)20-9-8-10-23(50-7)26(20)31(29)48/h8-10,14,22,24-25,32H,11-13H2,1-7H3,(H,41,49)/t14-,22?,24-,25-,32+,36-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | COc1cccc2C(=O)c3c(OC(=O)C)c4C[C@@](C[C@H](O[C@H]5CC(NC(=O)C(F)(F)F)[C@H](OC(=O)C)[C@H](C)O5)c4c(OC(=O)C)c3C(=O)c12)(OC(=O)C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(1S,3S)-3-acetyl-3,12-diacetyloxi-1-[(2R,5S,6S)-5-acetyloxi-6-metyl-4-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]oxan-2-yl]oxy-10-metoxy-6,11-dioxo-2,4-dihydro-1H-tetracen-5-yl] acetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 791.675 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?