Läs mer
4'-Acetoxiacetofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425956
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425956 25 g 25g
11435956 100 g 100g
11445956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22284.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13031-43-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
4'-Acetoxiacetofenon den kan reagera med etan-1,2-diol för att få 2-(4-acetoxifenyl)-2-metyl-1,3-dioxolan med ett utbyte på 67 %.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4 -Acetoxiacetofenon det kan reagera med etan-1,2-diol för att
få ′2-(4-acetoxifenyl)-2-metyl-1,3-dioxolan med ett utbyte på 67 %.
Löslighet
Något löslig i vatten (4450 mg/
L).
Anmärkningar Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13031-43-1
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00017229
InChI-nyckel SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf
PubChem CID 83063
ChEBI CHEBI:86558
IUPAC-namn (4-acetylfenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Acetoxyacetophenone
Smältpunkt 51°C to 54°C
Kokpunkt 165°C to 170°C (14 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2093080
Löslighetsinformation Slightly soluble in water(4450mg/L).
Formel vikt 178.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.