Läs mer
4-Acetoxybenzaldehdye, TRC
Produktkod. 30323368
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323368 100 mg
1 options
Produktkod. 30323368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA192388100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxybenzaldehdye
CAS 878-00-2
Molekylformel C9H8O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Acetoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn (4-formylfenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473