Läs mer
4-Acetoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11450143
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450143 25 g 25g
11329439 50 g 50g
11339439 250 g 250g
11460143 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11350.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2345-34-8 | C9H8O4 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2345-34-8
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00002540
InChI-nyckel GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
PubChem CID 16865
ChEBI CHEBI:86560
IUPAC-namn 4-acetyloxibensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxybenzoic acid
Smältpunkt 192 °C till 195 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1871997
Formel vikt 180.15
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetoxybenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.