Läs mer
4-Acetoxybensoesyra, Mikromol™
Beskrivning
4-Acetoxybensoesyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| CAS | 2345-34-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-acetyloxibensoesyra |
| Visa mer |