Läs mer
4-Acetoxybensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30051060
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051060 100 mg
30050172 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051060 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Acetoxybensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxybenzoic Acid
CAS 2345-34-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Acetoxybenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-acetyloxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 180,0423 g/mol