Läs mer
4-Acetoxycinnaminsyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11409853
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409853 5 g 5g
11419853 25 g 25g
11429853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12979.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
CAS: 15486-19-8 | C11H10O4 | 206,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15486-19-8
Molekylformel C11H10O4
Molekylvikt (g/mol) 206.197
MDL-nummer MFCD00016847
InChI-nyckel BYHBHNKBISXCEP-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-acetoxycinnamic acid, p-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy phenyl, trans-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 4-acetoxycinnamic acid, predominantly trans, acetylated coumaric acid, 2e-3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 5373941
ChEBI CHEBI:86580
IUPAC-namn (E)-3-(4-acetyloxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 205°C to 208°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2645987
Formel vikt 206.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.