Läs mer
4-Acetoxyindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxyindole |
| CAS | 5585-96-6 |
| Molekylformel | C10H9NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-4-ylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vikt | 175.0633 |