Läs mer
4-Acetoxyindol, TRC
Produktkod. 30313858
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30313858 500 mg
1 options
Produktkod. 30313858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA165853500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxyindole
CAS 5585-96-6
Molekylformel C10H9NO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
LEDER CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-namn 1H-indol-4-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Formel vikt 175.0633