Läs mer
4-Acetoxyisophthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| CAS | 5985-26-2 |
| Molekylformel | C10 H8 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Acetoxyisophthalic Acid, 4-(Acetyloxy)-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.17 |
| Formel vikt | 224.0321 |