Läs mer
4-(Acetoxymethyl)nitrosamino]-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Acetoxymethyl)nitrosamino]-1-(3-pyridyl)-1-butanone |
| CAS | 127686-49-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O4/c1-10(16)19-9-15(14-18)7-3-5-12(17)11-4-2-6-13-8-11/h2,4,6,8H,3,5,7,9H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O |
| IUPAC-namn | [nitroso-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)amino]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.27 |
| Formel vikt | 265.1063 |
| Visa mer |