Läs mer
4-Acetoxyphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxyphenol |
| CAS | 3233-32-7 |
| Molekylformel | C8H8O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl Acetate, p-Hydroxyphenyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-hydroxyphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0473 |