Läs mer
4-Acetoxystyren, 95%, stab.
Produktkod. 11332517
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332517 2 g 2g
11342517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11601.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2628-16-2 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2628-16-2
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00075734
InChI-nyckel JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC-namn (4-etenylfenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxystyrene
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 259°C to 260°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 2 g
Beilstein 1862793
Formel vikt 162.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.