Läs mer
4-Acetoxystyren, TRC
Produktkod. 30325560
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30325560 5 g
1 options
Produktkod. 30325560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1642905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn (4-etenylfenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681