Läs mer
4-Acetoxystyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetoxystyrene |
| CAS | 2628-16-2 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-etenylfenyl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0681 |