Läs mer
4-Acetoxystyren, TRC
Produktkod. 30323407
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323407 10 g
30315201 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30323407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16429010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn (4-etenylfenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681