Läs mer
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447216
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447216 1 g 1g
15457216 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62256.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1807685-51-3
Molekylformel C14H18BFO3
Molekylvikt (g/mol) 264.103
InChI-nyckel QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 75487161
IUPAC-namn 1-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]etanon
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 264.1
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.