Läs mer
4-Acetyl-2-fluorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetyl 2-Fluorobiphenyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11FO/c1-10(16)12-7-8-13(14(15)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| Formel vikt | 214.0794 |
| Procent renhet | >95% |