Läs mer
4-Acetyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one |
| CAS | 120589-86-8 |
| Molekylformel | C10H10N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-7(13)12-6-10(14)11-8-4-2-3-5-9(8)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14) |
| LEDER | CC(=O)N1CC(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-acetyl-1,3-dihydroquinoxalin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0742 |