Läs mer
(4-Acetyl-piperazin-1-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Acetyl-piperazin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 705941-45-3 |
| Molekylformel | C8H14N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Acetyl-1-piperazineacetic Acid, 1-Acetyl-4-(carboxymethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-7(11)10-4-2-9(3-5-10)6-8(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)N1CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-acetylpiperazin-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.1004 |